Learn More
(-)-Carbovir, TRC
Artikelnummer. 17992735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17992735 250 mg 250 Milligramm
17961315 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17992735 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC177685250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120443-30-3
Summenformel C11 H13 N5 O2
Synonym 6H-Purin-6-ein, 2-Amino-1,9-Dihydro-9-[(1R,4S)-4-(Hydroxymethyl)-2-Cyclopenten-1-yl]-∣6H-Purin-6-ein, 2-Amino-1,9-Dihydro-9-[4-(Hydroxymethyl)-2-Cyclopenten-1-yl]-, (1R-cis)-∣2-Amino-1,9-Dihydro-9-[(1R,4S)-4-(Hydroxymethyl)-2-Cyclopenten-1-yl]-6H-Purin-6-ein(∣-)-Carbovir
Spezifikation
Format Unverdünnt
Molekulargewicht 247.2532
Produkttyp API
Versandbedingung Raumtemperatur
Menge 250 mg
Chemischer Name oder Material (-)-Carbovir