Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 0.4 μm
Artikelnummer. 11560096
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Milliliter
Artikelnummer. 11560096
Marke: Molecular Probes™ C37268
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Carboxyl-Latex Beads, 4 % w/v, 0,4 μm
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Das Carboxyl-Latex besteht aus hydrophoben Polystyrol-Mikrosphären, die durch die Carboxyl-Ladung stabilisiert sind. Auf der Partikeloberfläche sind nur Carboxylgruppen vorhanden. Die Partikel sind das Carboxyl-Analogon von Sulfat-Latizes. Der pKa-Wert der Carboxylgruppe ist relativ hoch. Dementsprechend sind diese Partikel nicht für die Arbeit in sauren Medien geeignet. IDC-Carboxyl-Latizes sind in verschiedenen Größen und Ladedichten der Oberfläche erhältlich. Sie können entweder für die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern oder für die kovalente Kupplung von Komponenten an die Partikeloberfläche verwendet werden.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen – für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei – ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – von Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind nach ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Anwendung an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Material Polystyrol
    Produkttyp Hochgradig aktive Latex-Beads
    Produktlinie IDC
    Menge 15 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Carboxyl
    Durchmesser (metrisch) 0,4 μm