Learn More
Molecular Probes™ Carboxyl Latex Beads, 4% w/v, 2 μm
Artikelnummer. 11550106
Change view
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11550106 15 ml 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11550106
Marke: Molecular Probes™ C37278
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Carboxyl-Latex-Beads, 4 % w/v, 2 μm
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Das Carboxyl-Latex besteht aus durch Carboxyl-Ladung stabilisierten hydrophoben Polystyrol-Mikrosphären. Auf der Partikeloberfläche sind nur Carboxylgruppen vorhanden. Die Partikel sind das Carboxyl-Analogon von Sulfat-Latizes. Der pKa-Wert der Carboxylgruppe ist relativ hoch. Dementsprechend sind diese Partikel nicht für die Arbeit in sauren Medien geeignet. IDC-Carboxyl-Latizes sind in verschiedenen Größen und Ladedichten der Oberfläche erhältlich. Sie können entweder für die physikalische Adsorption von Antigenen oder Antikörpern oder für die kovalente Kopplung von Komponenten an die Partikeloberfläche verwendet werden.
Mikrosphären sind in vielen Größen und mit vielen Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl – 0,02 bis 16 μm
  • 20 verschiedene Oberflächen – Für die einfache Konjugation an praktisch jedes Material
  • Tensidfrei: ultrasauber
  • Verschiedene Mengen – Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Auf der Seite zur Anwendung IDC Tensidfreie Latex-Beads finden Sie die technische Übersicht zu Mikrosphären und erfahren mehr über Beads mit hoher Aktivität, Beads mit außerordentlich hoher Aktivität sowie spezielle Beads. Lesen Sie auch die Protokolle über Bead-Kopplungen.
    Wir stellen individuelle Mikrosphären-Produkt für Sie her
    Wenn die gesuchte Mikrosphäre nicht in unserer Bestandsliste aufgeführt ist, stellen wir eine Sonderanfertigung für Sie her. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000-zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
    Produkttyp Carboxyl-Latex-Bead
    Produktlinie IDC
    Menge 15 ml
    Versandbedingung Raumtemperatur
    Oberflächenmodifikation Carboxyl