Learn More
Carboxymethoxyamin Hemihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H |
| Formelmasse | 218.0306 |