Learn More
Carboxymethoxylaminhemihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10447290 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10447290 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10771994 10 g Glasflasche 10 Gramm
10165593 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10447290 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108430025
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2921-14-4
Summenformel C4H11ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 218.59
MDL-Nummer MFCD00012955
InChI-Schlüssel AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC-Name 2-aminooxyessigsäure;hydrochlorid
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Schmelzpunkt 156.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Menge 2.5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes.
Formelmasse 109.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle