Learn More
Carboxymethylcellulose-Natriumsalz, reinst, SLR, niedrige Viskosität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10458590 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer.
10458590 500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
1 options
Artikelnummer. 10458590
Marke: Fisher Chemical C/3100/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 9004-32-4
Farbe Gelb
pH 6 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
MDL-Nummer MFCD00081472
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff