Learn More
Carboxymethylcellulosenatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Description
Carboxymethylcellulose sodium salt is used in drilling muds, in detergents as a soil-suspending agent, in resin emulsion paints, adhesives, printing inks, textile sizes and protective colloid. It acts as a stabilizer in foods. It is also employed in pharmaceuticals as a suspending agent and excipients for tablets. It is used as viscosity modifiers to stabilize the emulsions. It is used as a lubricant in artificial tears and it is used to characterize enzyme activity from endoglucanases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Carboxymethylcellulose-Natriumsalz wird in Bohrspülungen, in Detergenzien als Bodensuspendiermittel, in Harzemulsionsfarben, Klebstoffen, Druckfarben, Textilgrößen und Schutzkolloiden verwendet. Dient als Stabilisator in Lebensmitteln. Wird auch in Pharmazeutika als Suspendiermittel und Hilfsstoff für Tabletten eingesetzt. Wird als Viskositätsmodifikator zur Stabilisierung der Emulsionen verwendet. Wird als Gleitmittel in künstlichen Rissen verwendet und dient zur Charakterisierung der Enzymaktivität aus Endoglucanasen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Carboxymethylcellulose sodium salt |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 2500 g |
| Merck Index | 14,1829 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |