missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Carboxymethylecellulose, Natriumsalz, durchschnittliches Molekulargewicht 250000 DS=0.9)

Artikelnummer. p-4088723 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10440062

Marke: Thermo Scientific Chemicals 332621000

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9004-32-4
Summenformel (C12 H14 O9 R6)n
Molekulargewicht (g/mol) 263.20
MDL-Nummer MFCD00081472
InChI-Schlüssel DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
IUPAC-Name Natrium;2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal; Acetat
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Farbe Weiß bis Beige
Namenshinweis Average M.W. 250000 (DS=0.9)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Merck Index 15, 1830
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99.5%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Glasflasche
Viskosität 2300mPa·s, 2% sol.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt