missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carboxypeptidase A1/CPA1 Antibody (rCPA1/8688), PerCP, R&D Systems™

Artikelnummer. 18601924 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601924 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18601924 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP321082PCP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Carboxypeptidase A1/CPA1 Monoclonal antibody specifically detects Carboxypeptidase A1/CPA1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carboxypeptidase A1/CPA1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rCPA1/8688
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias carboxypeptidase A1, carboxypeptidase A1 (pancreatic), CPA, EC 3.4.17, EC 3.4.17.1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Carboxypeptidase A1/CPA1 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Mast Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1357
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.