Learn More
Carboxypeptidase M Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18601286 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601286 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18601286 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299753100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09 €
    307.65 € / 100 Mikroliter
    Sparen 36.44 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Carboxypeptidase M Polyclonal specifically detects Carboxypeptidase M in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Carboxypeptidase M
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:1000-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias carboxypeptidase M, EC 3.4.17, EC 3.4.17.12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Carboxypeptidase M (Accession#: NP_938079.1; Met 1-His 422)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1368
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus