Learn More
Carboxyphosphamid, TRC
Artikelnummer. 30134768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134768 25 mg 25 Milligramm
30007940 10 mg 10 Milligramm
30009211 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC18135025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22788-18-7
Summenformel C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molekulargewicht (g/mol) 293.08
Synonym 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid, Asta 5754, Carboxycyclophosphamide, NSC 145124;
IUPAC-Name 3-[Amino-[Bis(2-Chlorethyl)Amino]Phosphoryl]Oxypropansäure
SMILES NP(=O)(OCCC(=O)O)N(CCCl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carboxyphosphamide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
Formelmasse 292.0146