missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carboxytolbutamid-d9 (Butyl-d9), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Carboxy Tolbutamide-d9 |
| CAS | 1219802-95-5 |
| Summenformel | C12 D9 H7 N2 O5 S |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[(Butyl-d9-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, 1-(Butyl-d9)-3-(p-carboxyphenyl)sulfonylurea, Carboxycarbutamide-d9, Carboxytolbutamide-d9, Tolbutamide carboxylic acid-d9, 4-Carboxytolbutamide-d9, 4-Carboxytolbutamide-D9 (butyl-D9) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H16N2O5S/c1-2-3-8-13-12(17)14-20(18,19)10-6-4-9(5-7-10)11(15)16/h4-7 H,2-3,8H2,1H3,(H,15,16)(H2,13,14,17)/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutylcarbamoylsulfamoyl)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 309.3863 |
| Formelmasse | 309,1345 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?