Learn More
Gilac™ Ballon und Ablassdeckel
Artikelnummer. 15942664
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15942664 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15942664 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G127021
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ballon und Schraubverschluss-Ablassdeckel. Migrationsgeprüft und für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert, garantiert dies die Erhaltung einer qualitativ hochwertigen Produktqualität.
  • Ballon mit Schraubverschluss
  • Auf Migration geprüft und für Lebensmittelkontakt zertifiziert, gewährleisten wir eine hochwertige Produktkonservierung.
  • Kompatibel mit einem optionalen Wasserhahn (G616601)
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt-zertifiziert
Verschlussfarbe Schwarz
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss
Farbe Weiß (undurchsichtig)
Außendurchmesser (metrisch) Hals 55 mm
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewährleistung der Produktqualität
Zur Verwendung mit (Geräte) Tippen Sie auf G616601
Höhe (angloamerikanisch) 17,7 in.
Höhe (metrisch) 450 mm
Enthält Schraubverschluss, Ablasskappe
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Länge (metrisch) 250 mm
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Produkttyp Ballonflasche
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 9,8 in.
Breite (metrisch) 250 mm