Learn More
Gilac™ Ballon und Metall-Kippgelenkverschluss
Artikelnummer. 15972664
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15972664 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15972664 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G174721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.08 €
    65.31 € / 1 Stück
    Sparen 25.77 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Metall-Kippverschluss für Kanister und Schraubverschlüsse wurde auf Migration geprüft und ist für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert, wodurch die Erhaltung der Produktqualität gewährleistet wird.
  • Ballon mit Schraubverschluss
  • Auf Migration geprüft und für Lebensmittelkontakt zertifiziert, gewährleisten wir eine hochwertige Produktkonservierung.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Zertifizierung/Konformität Lebensmittelkontakt-zertifiziert
Verschlussmaterial Metall
Verschlusstyp Schraubkopf, Metall-Kippgelenk
Farbe Weiß (undurchsichtig)
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewährleistung der Produktqualität
Höhe (angloamerikanisch) 13,6 in.
Höhe (metrisch) 345 mm
Enthält Schraubverschluss, Metall-Kippgelenk
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 280 mm
Material HDPE
Mouth Style Weit
Produkttyp Ballonflasche
Form Rechteckig
Sterilität Unsteril
Breite (angloamerikanisch) 10,6 in.
Breite (metrisch) 270 mm