missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carburazepam, MedChemExpress
Beschreibung
Carburazepam is a drug which derives from benzodiazepine. Benzodiazepines (BZD, BZs) are a class of psychoactive drugs whose core chemical structure is the fusion of a benzene ring and a diazepine ring.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Carburazepam |
| CAS | 59009-93-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H16ClN3O2 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | RGH 3331 Uxepam |
| SMILES | O=C(N1CC(N(C)C2=CC=C(Cl)C=C2C1C3=CC=CC=C3)=O)N |
| Molekulargewicht (g/mol) | 329.78 |
| Formelmasse | 329.78 |
| Güte | Research |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?