missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbutamide, TRC

Artikelnummer. 30135312
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135312 5 mg 5 Milligramm
30134490 100 mg 100 Milligramm
30040634 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1833005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 339-43-5
Summenformel C11 H17 N3 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 271.34
Synonym Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(butylamino)carbonyl]-, Sulfanilamide, N1-(butylcarbamoyl)- (6CI), Urea, 1-butyl-3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 1-Butyl-3-sulfanilylurea, Alentin, Aminophenurobutane, BZ 55, Bucarban, Bucrol, Bukarban, Burcol, Butisulfina, Carbutamid, Carbutamide, Diaboral, Emedan, Glucidoral, Glucofren, Glybutamide, Inbuton, Invenol, N-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N'-butylurea, N-Butyl-N'-sulfanilylurea, N-Sulfanilyl-N'-butylurea, NSC 242409, NSC 246862, Nadisan, Nadizan, Norboral, N'-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-n-butylurea, N'-(Butylcarbamoyl)sulfanilamide, Oranil, Oranyl, Orasulin, U 6987
IUPAC-Name 1-(4-aminophenyl)sulfonyl-3-butylurea
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Carbutamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)
Formelmasse 271.0991
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.