missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
CARD10 Polyclonal antibody specifically detects CARD10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CARD10 |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | CARD-containing MAGUK 3 protein, CARD-containing MAGUK protein 3, Carma 3, CARMA3BIMP1Bcl10 binding protein and activator of NFKB, caspase recruitment domain family, member 10, caspase recruitment domain-containing protein 10, MGC142219 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to 14 amino acids at the C-terminus of human CARD10. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CARD10. Amino Acid Squence: KECGSSRGCPSSSED |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?