missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ Cardamonin

Artikelnummer. 18074042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18074042 50 mg 50 Milligramm
18034812 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18074042 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2509/50

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Inhibitor of NF-κB activation; anti-inflammatory

Chalone analog that display anti-inflammatory activity. Inhibits NO and PGE2 production from LPS- and IFN-γ-induced RAW cells and inhibits TXB2 production via the COX-1 and COX-2 pathways. Inhibits NF-κB activation via inhibition of IκBα degradation and phosphorylation, IκB kinase activation and NF-κB nuclear translocation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 19309-14-9
Summenformel C16H14O4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cardamonin
Menge 50 mg
Formelmasse 270.28
Reinheit >98%
Molekulargewicht 270.284
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.