Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Artikelnummer. 10443725
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
134 mm
136 mm
Breite (metrisch):
67 mm
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10443725 Blau 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
15981641 Weiß 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
15991641 Weiß 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10638992 Weiß 136 mm 136 mm 32 mm 1 Stück
15901651 Weiß 136 mm 136 mm 32 mm 10 Stück
11862731 Weiß 134 mm 67 mm 50 mm 10 Stück
15911651 Gelb 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
15921651 Weiß 136 mm 136 mm 75 mm 10 Stück
10643283 Weiß 133 mm 133 mm 50 mm 1 Stück
15222499 Weiß 133 mm 133 mm 50 mm 10 Stück
10 options
Artikelnummer. 10443725
Marke: Ratiolab™ 5141502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter lassen sich mit verschiedenen Gittereinsätzen kombinieren und eignen sich für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Die Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung eignen sich optimal für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Farbe Blau
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Aufnahmevermögen Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Min. Temperatur (metrisch) -80 °C
Menge 10/Packung
Länge (metrisch) 136 mm
Breite (metrisch) 136 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 0,1 kg