Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserabweisender Standardbeschichtung
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
134 mm
136 mm
Breite (metrisch):
67 mm
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Gelb |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Mehr anzeigen |