Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Artikelnummer. 10115974
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10115974 Weiß 133 mm 133 mm 130 mm 10 Stück
10212343 Blau 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
10553575 Rot 136 mm 136 mm 100 mm -
10434363 Grün 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
10632254 Weiß 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
11883892 Weiß 136 mm 136 mm 100 mm 1 Stück
10232483 Gelb 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
12625785 Blau 133 mm 133 mm 130 mm 10 Stück
10707123 Blau 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10501085 Weiß 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10304633 Gelb 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10150803 Weiß 136 mm 136 mm 32 mm 10 Stück
15293979 Blau 133 mm 133 mm 32 mm 10 Stück
10799054 Gelb 136 mm 136 mm 32 mm 10 Stück
11893892 Blau 136 mm 136 mm 50 mm 1 Stück
10222673 Blau 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
10691674 Grün 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
10141093 Rot 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
11803902 Rot 136 mm 136 mm 50 mm 1 Stück
10400395 Weiß 133 mm 133 mm 50 mm 1 Stück
15210568 Weiß 133 mm 133 mm 50 mm 10 Stück
10797453 Weiß 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
15971641 Gelb 133 mm 133 mm 50 mm 10 Stück
10406283 Gelb 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
10707293 Grün 136 mm 136 mm 75 mm 10 Stück
10141043 Weiß 136 mm 136 mm 75 mm 10 Stück
26 options
Artikelnummer. 10115974
Marke: Ratiolab™ 5132131
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Behälter lassen sich mit verschiedenen Gittereinsätzen kombinieren und eignen sich für die Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Die Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserfester Kunststoffbeschichtung eignen sich optimal für die Aufbewahrung und den Transport von Proben.
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Pappe
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Aufnahmevermögen Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Min. Temperatur (metrisch) -80 °C
Menge 10/Packung
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 130 mm