Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Artikelnummer. 10141043
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Länge (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10141043 Weiß 136 mm 136 mm 75 mm 10 Stück
10212343 Blau 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
10553575 Rot 136 mm 136 mm 100 mm -
10434363 Grün 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
10632254 Weiß 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
11883892 Weiß 136 mm 136 mm 100 mm 1 Stück
10232483 Gelb 136 mm 136 mm 100 mm 10 Stück
12625785 Blau 133 mm 133 mm 130 mm 10 Stück
10707123 Blau 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10115974 Weiß 133 mm 133 mm 130 mm 10 Stück
10501085 Weiß 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10304633 Gelb 136 mm 136 mm 130 mm 10 Stück
10150803 Weiß 136 mm 136 mm 32 mm 10 Stück
15293979 Blau 133 mm 133 mm 32 mm 10 Stück
10799054 Gelb 136 mm 136 mm 32 mm 10 Stück
11893892 Blau 136 mm 136 mm 50 mm 1 Stück
10222673 Blau 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
10691674 Grün 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
10141093 Rot 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
11803902 Rot 136 mm 136 mm 50 mm 1 Stück
10400395 Weiß 133 mm 133 mm 50 mm 1 Stück
15210568 Weiß 133 mm 133 mm 50 mm 10 Stück
10797453 Weiß 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
15971641 Gelb 133 mm 133 mm 50 mm 10 Stück
10406283 Gelb 136 mm 136 mm 50 mm 10 Stück
10707293 Grün 136 mm 136 mm 75 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Product Code. 10141043 Supplier Ratiolab™ Supplier No. 5142751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.00 €
    43.45 € / 10 Stück
    Sparen 20.55 €
    32% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombinieren Sie diese Kryoboxen mit verschiedenen Gittereinsätzen zur Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen. Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton sind ideal für die Lagerung und den Transport von Proben.
  • Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
  • Für Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Beschichtung
  • Verpackt in praktischen Faltschachteln
Specifications
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Aufnahmevermögen Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Min. Temperatur (metrisch) -80 °C
Menge 10/Packung
Länge (metrisch) 136 mm
Breite (metrisch) 136 mm
Höhe (metrisch) 75 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg