Learn More
- Home
- Products
- Boxen
- Boxen zur Kryokonservierung und für Tiefkühlgeräte
- Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Artikelnummer. 10150803
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
| Artikelnummer. | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10150803 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 10212343 | Blau | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 10553575 | Rot | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10434363 | Grün | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 10632254 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 11883892 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10232483 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 12625785 | Blau | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10707123 | Blau | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10115974 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10501085 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10304633 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 15293979 | Blau | 133 mm | 133 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 10799054 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 11893892 | Blau | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 10222673 | Blau | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10691674 | Grün | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10141093 | Rot | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 11803902 | Rot | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 10400395 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 15210568 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10797453 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 15971641 | Gelb | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10406283 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10707293 | Grün | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 10 Stück |
| 10141043 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 10 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10150803
Marke: Ratiolab™ 5142321
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Gewicht (metrisch) | 20 kg |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |