Learn More
- Home
- Products
- Boxen
- Boxen zur Kryokonservierung und für Tiefkühlgeräte
- Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Artikelnummer. 10632254
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
| Artikelnummer. | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10632254 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 10212343 | Blau | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 10553575 | Rot | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10434363 | Grün | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 11883892 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10232483 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 12625785 | Blau | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10707123 | Blau | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10115974 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10501085 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10304633 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10150803 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 15293979 | Blau | 133 mm | 133 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 10799054 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 11893892 | Blau | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 10222673 | Blau | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10691674 | Grün | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10141093 | Rot | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 11803902 | Rot | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 10400395 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 15210568 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10797453 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 15971641 | Gelb | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10406283 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10707293 | Grün | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 10 Stück |
| 10141043 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 10 Stück |
Artikelnummer. 10632254
Marke: Ratiolab™ 5142001
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 mm bis 28,5 mm |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 mm bis 28,5 mm Durchmesser |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Gewicht (metrisch) | 0,75 kg |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |