Learn More
- Home
- Products
- Boxen
- Boxen zur Kryokonservierung und für Tiefkühlgeräte
- Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung
Artikelnummer. 10797453
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Höhe (metrisch):
32 mm
50 mm
75 mm
100 mm
130 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 10797453 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10212343 | Blau | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 10553575 | Rot | 136 mm | 136 mm | 100 mm | - |
| 10434363 | Grün | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 10632254 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 11883892 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 1 Stück |
| 10232483 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 100 mm | 10 Stück |
| 12625785 | Blau | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10707123 | Blau | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10115974 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10501085 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10304633 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 130 mm | 10 Stück |
| 10150803 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 15293979 | Blau | 133 mm | 133 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 10799054 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 32 mm | 10 Stück |
| 11893892 | Blau | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 10222673 | Blau | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10691674 | Grün | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10141093 | Rot | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 11803902 | Rot | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 10400395 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 1 Stück |
| 15210568 | Weiß | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 15971641 | Gelb | 133 mm | 133 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10406283 | Gelb | 136 mm | 136 mm | 50 mm | 10 Stück |
| 10707293 | Grün | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 10 Stück |
| 10141043 | Weiß | 136 mm | 136 mm | 75 mm | 10 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Artikelnummer.
10797453
Lieferant
Ratiolab™
Lieferanten-Nr.
5142501
-
51.00 €
34.17 € / 10 Stück
Sparen 16.83 €
33% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
34.16 EUR gültig bis 2026-11-30
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28029" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28029" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beschreibung
- Pappe beständig gegen ultraniedrige Temperaturen
- Für Probenlagerung
- Temperaturbeständig bis -80 °C
- Wasserabweisende Beschichtung
- Verpackt in praktischen Faltschachteln
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Karton |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Länge (metrisch) | 136 mm |
| Breite (metrisch) | 136 mm |
| Höhe (metrisch) | 50 mm |
| Gewicht (metrisch) | 20 kg |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |