Learn More
Tenak™ Kryoboxen aus Karton ohne Unterteilung
Artikelnummer. 11581795 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
50 mm
52 mm
Enthält:
10 x 10 Teiler
9 x 9 Teiler
Keine Trennwand
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Enthält unitSize
11581795 50 mm 9 x 9 Teiler 100 Stück
11571795 50 mm 10 x 10 Teiler 100 Stück
11561795 52 mm Keine Trennwand 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 11581795
Marke: Tenak™ TE22825
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Tenak™Origami Kryoboxen aus Karton sparen Platz im Labor. Die Boxen bestehen aus einem Deckel und einem Boden mit Anleitung zum Aufbau einer stabilen, hochwertigen quadratischen Kryobox.
  • Platzsparend im Labor
  • Das quadratische Maß von 134 x 134 mm passt für alle Regalsysteme
  • Packungen mit je 100 Stück
.
Spezifikation
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Enthält 9 x 9 Teiler
Menge 100/Packung
Breite (metrisch) 134 mm
Höhe (metrisch) 50 mm
Gewicht (metrisch) 7 kg