Learn More
ratiolab™ Cardboard Grid Insert for Cryo Boxes
Artikelnummer. p-200106370
Click to view available options
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Höhe (metrisch):
25 mm
40 mm
65 mm
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10162513
Marke: ratiolab™ 5120124
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Grid inserts made of ultra low temperature-resistant cardboard.
  • For sample storage, even at ultra-low temperatures
  • Temperature-resistant down to -80°C
  • Water-repellent finish
  • Packaging in practical folding boxes
Spezifikation
Menge 10 Inserts/Pk.
Material Cardboard
Produkttyp Grid Insert
Höhe (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 23 mm Dia. Tubes
Breite (metrisch) 133 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Array 5 x 5