Learn More
ratiolab™ Kartongittereinsatz für Kryoboxen
Artikelnummer. 10003063
Ansicht ändern
Click to view available options
Array:
10 x 10
12 x 12
13 x 13
14 x 14
16 x 16
5 x 5
6 x 6
7 x 7
9 x 9
Höhe (metrisch):
25 mm
40 mm
65 mm
Länge (metrisch):
133 mm
136 mm
Breite (metrisch):
133 mm
136 mm
Packungsgröße:
10 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
10003063 14 x 14 40 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
10162513 5 x 5 25 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
15592065 6 x 6 25 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
10262913 6 x 6 65 mm 136 mm 136 mm 10 Stück
17303931 7 x 7 25 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
10843211 9 x 9 65 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
15617375 10 x 10 65 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
10130273 12 x 12 65 mm 136 mm 136 mm 10 Stück
10190123 12 x 12 40 mm 136 mm 136 mm 10 Stück
16350816 13 x 13 40 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
10395922 13 x 13 25 mm 136 mm 136 mm 10 Stück
10395702 14 x 14 65 mm 133 mm 133 mm 10 Stück
13427477 14 x 14 25 mm 136 mm 136 mm -
10229044 16 x 16 25 mm 136 mm 136 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 10003063 Supplier ratiolab™ Supplier No. 5120206
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
Gittereinsätze aus extrem kältebeständigem Karton.
  • Zur Probenlagerung, auch bei ultratiefen Temperaturen
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • Verpackung in praktischen Faltschachteln
Specifications
Menge 10 Beilagen/Packung.
Material Karton
Produkttyp Boxtrenner-Einsatz
Höhe (metrisch) 40 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 7 mm Durchmesser Rohre
Breite (metrisch) 133 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Array 14 x 14