Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Innentrenner aus Karton
Click to view available options
Positionen:
49
64
100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Nr. 6971
- Für 100 (Division10 x 10 ) Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 11 mm
- Querschnittsmaße 12 x 12 mm
Nein. 6972
- Für 64 (Division8 x 8) Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 14 mm
- Querschnittsmaße 15 x 15 mm
Nr. 6973
- Für 49 (Division7 x 7) Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 16 mm
- Querschnittsmaße 17 x 17 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 100 Gläser |
| Material | Pappe |
| Positionen | 100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kassetten 6970/6980 |
| Menge | 1/Packung |
| Produkttyp | Trenner, intern |