missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Innentrenner aus Karton
Beschreibung
Nr. 6971
- Für 100 (Division10 x 10 ) Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 11 mm
- Querschnittsmaße 12 x 12 mm
Nein. 6972
- Für 64 (Division8 x 8) Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 14 mm
- Querschnittsmaße 15 x 15 mm
Nr. 6973
- Für 49 (Division7 x 7) Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 16 mm
- Querschnittsmaße 17 x 17 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 100 Gläser |
| Material | Pappe |
| Positionen | 100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kassetten 6970/6980 |
| Menge | 1/Packung |
| Produkttyp | Trenner, intern |
| Array | 10 x 10 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?