Learn More
Epredia™ Objektträgermappen aus Pappe
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Objektträgerkapazität:
20
30 Objektträger
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Lagern Sie bis zu 48 75 x 26 mm (3 in. x 1 in.) Mikroskopobjekte in Thermo Scientific™ Objektträgermappen aus Pappe.
- Hergestellt aus dickem, verstärktem Karton für Schutz und eine lange Lebensdauer
- Mappen für 20, 30 oder 48 Objektträger erhältlich und bequem zu tragen
Spezifikation
Spezifikation
| Objektträgerkapazität | 20 |
| Gerät fasst | 20, 48, 30 Slides |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Objektträger | 3 in. |
| Länge (metrisch) | 20.3 cm |
| Länge (metrisch) Objektträger | 76 mm |
| Material | Pappe |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,5 in. |
| Breite (angloamerikanisch) Objektträger | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 34.3 cm |
| Mehr anzeigen |