Learn More
Globe Scientific Pappaufbewahrungsschachtel für hohe kryogene Fläschchen
Artikelnummer. 31922770 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Rot
Weiß
Aufnahmevermögen:
Röhren (2 in. H x 13 mm W)
Röhren (2 in. H x 15 mm W)
Röhren (3 in. H x 12 mm W)
Röhren (3 in. H x 15 mm W)
Schläuche (2 in. H x 12 mm W)
Schläuche (3 in. H x 13 mm W)
Abmessungen (L x B x H):
134 x 134 x 47 mm
134 x 134 x 76 mm
Packungsgröße:
48 Stück
96 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Aufnahmevermögen Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
31922770 Weiß Röhren (2 in. H x 13 mm W) 134 x 134 x 47 mm 96 Stück
31923057 Weiß Röhren (2 in. H x 15 mm W) 134 x 134 x 47 mm 96 Stück
31922659 Weiß Schläuche (2 in. H x 12 mm W) 134 x 134 x 47 mm 96 Stück
31922644 Weiß Schläuche (3 in. H x 13 mm W) 134 x 134 x 76 mm 48 Stück
31923491 Weiß Röhren (3 in. H x 12 mm W) 134 x 134 x 76 mm 48 Stück
31923072 Rot Röhren (2 in. H x 13 mm W) 134 x 134 x 47 mm 96 Stück
31922685 Gelb Röhren (3 in. H x 15 mm W) 134 x 134 x 76 mm 48 Stück
31922680 Weiß Röhren (3 in. H x 15 mm W) 134 x 134 x 76 mm 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31922770 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 3091
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für die kompakte Lagerung von Probenröhrchen, kryogenen Fläschchen und Zentrifugenröhren im Temperaturbereich von -196° bis +121 °C
  • Konzipiert für den Einsatz in Kühlschränken und kryogenen Gefriersystemen
  • Flüssigkeitsresistente Beschichtung
  • Die Kisten kommen komplett montiert
  • Nummeriertes Raster, das am unteren Rand jeder Box gedruckt ist
  • Drainagelöcher zur geringeren Feuchtigkeitsansammlung
Spezifikation
Beschreibung 81. Platz (9 x 9)
Farbe Weiß
Material Karton
Form Quadratisch
Typ Kryo-Aufbewahrungsbox
Aufnahmevermögen Röhren (2 in. H x 13 mm W)
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Min. Temperatur (metrisch) -196°C
Menge 96/Cs.
Abmessungen (L x B x H) 134 x 134 x 47 mm
Länge (metrisch) 134 mm
Breite (metrisch) 134 mm
Höhe (metrisch) 47 mm