Learn More
Cardiac Troponin I Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1D5D6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Cardiac Troponin I
Klon 1D5D6
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16878195
Unterlagen ansehen
Proteintech
66376-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16868195
Unterlagen ansehen
Proteintech
66376-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to cTnI, but not cross-react with skeletal TnI.
Cardiac Troponin I (Cardiac-specific troponin I, TnI, Troponin I) is an integral inhibitory protein in cardiac muscle that exists as part of a complex with troponin C (TnC) and troponin T (TnT). The TnT subunit of troponin binds to tropomyosin-t form, a troponin-tropomyosin complex, anchored in place by the binding of TnI to actin, within muscle thin filaments. Structural change resulting from the binding of calcium to specific sites on the regulatory TnC subunit, releases the inhibitory region of TnI from actin, anabling the attachment of the molecular motor protein myosin, allowing for muscle contraction and hence movement. The measurements of blood TnI and TnT levels is an important diagnostics indicator of heart muscle damage, and can be used to differentiate between angina and myocardial infarction in patients with chest pains. Cardiac Troponin I has also been shown to inhibit angiogenesis in vivo and in vitro. Mutations in the Cardiac Troponin I gene cause familial hypertrophic cardiomyopathy type 7 (CMH7) and familial restrictive cardiomyopathy (RCM).
Spezifikation
Spezifikation
Cardiac Troponin I
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cardiac troponin I, CMD2A, CMH7, cTnI, RCM1, TNNC1, TNNI3, troponin I type 3 (cardiac), Troponin I, cardiac muscle
TNNI3
IgG1
Protein G
Antibody
1D5D6
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Rat, Mouse, Human
P19429, P23693, P48787
21954, 29248, 7137
Cardiac Troponin I Fusion Protein Ag16758
Primary
-20°C
TNNI3