missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cardiac Troponin T Antibody (OTI3C6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44701
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
| Cardiac Troponin T | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,) | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 7139 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot | |
| OTI3C6 | |
| Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150 | |
| Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T | |
| Native troponin complex | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process. | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur