missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cardiac Troponin T Antibody (OTI5D9), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44905-30ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Cardiac Troponin T | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 7139 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI5D9 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T | |
| Full length human recombinant protein of human TNNT2 (NP_000355) produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur