Learn More
Cardiac Troponin T Antibody (OTI7A1), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Cardiac Troponin T
Klon OTI7A1
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306467
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44884-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306610
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44884-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Cardiac Troponin T Monoclonal antibody specifically detects Cardiac Troponin T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Cardiac Troponin T
Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
7139
IgG2a
>95%
Antibody
OTI7A1
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
Cardiac Muscle Troponin T, Cardiomyopathy, Dilated 1D (Autosomal Dominant), Cardiomyopathy, Hypertrophic, CMD1D, CMH2, CMPD2, cTnT, LVNC6, RCM3, TnTc, troponin T type 2 (cardiac), troponin T, cardiac muscle, Troponin T2, Cardiac Type, Truncated Cardiac Troponin T
Full length human recombinant protein of human TNNT2 (NP_000355) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.