missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Cardiac Troponin T Monoclonal Antibody (7G7)

Beschreibung
MA1-24621 will not react with mouse, rat, feline, canine, fish, goat, porcine, or rabbit.
Cardiac Troponin T is the tropomyosin-binding subunit of the troponin complex, which is located on the thin filament of striated muscles and regulates muscle contraction in response to alterations in intracellular calcium ion concentration. Cardiac Troponin T is important in proper muscle function and myofibril formation. In the human heart, four cTnT isoforms are expressed in a developmentally regulated manner. Cardiac Troponin T expression in the human heart is affected by heart failure. Mutations within the Cardiac Troponin T protein have been associated with familial hypertrophic cardiomyopathy as well as with dilated cardiomyopathy. Transcripts for the Cardiac Troponin T gene undergo alternative splicing that results in many tissue-specific isoforms.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Cardiac Troponin T |
| Anwendungen | Affinity Purification, ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 7G7 |
| Konzentration | 5.7 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 |
| Gen | TNNT2 |
| Gen-Zugriffsnummer | P13789, P45379, P50752, P50753 |
| Gen-Alias | alternatively spliced; cardiac muscle troponin T; cardiac TnT; cardiac troponin 2; cardiac troponin 2 adult #1 isoform; cardiac troponin 2 adult #2 isoform; cardiac troponin 2 embryonic #1 isoform; cardiac troponin 2 embryonic #2 isoform; cardiac troponin 2, exclusion exon 6 #1 isoform; cardiac troponin 2, exclusion exon 6 #2 isoform; cardiac troponin T; cardiac troponin T form I; cardiac troponin T isoform 1; cardiac troponin T isoform 2; cardiac troponin T isoform I; cardiac troponin T2; cardiomyopathy, dilated 1D (autosomal dominant); cardiomyopathy, hypertrophic 2; CMD1D; CMH2; CMPD2; cTnT; Ctt; CTTG; LVNC6; MGC3889; RATCTTG; RCM3; TNNT2; Tnnt3; Tnt; TnTc; troponin T; Troponin T cardiac; troponin T cardiac isoform; troponin T isoform 1; troponin T isoform 2; troponin T splicing mutant isoform 1; troponin T splicing mutant isoform 2; troponin T type 2 (cardiac); troponin T, cardiac muscle; Troponin T, cardiac muscle isoforms; Troponin T2; troponin T2, cardiac; troponin T2, cardiac type; truncated cardiac troponin T |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?