Learn More
Carfentrazon (freie Säure) 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310714 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30310714 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA11043100ME100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carfentrazone (free acid)
CAS 128621-72-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carfentrazone (free acid)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 Cl2 F3 N3 O3
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym α,2-Dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorobenzenepropanoic acid, 2-Chloro-3-[2-chloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorophenyl]propionic acid, Aim EC, Carfentrazone, Oratio
InChI-Formel InChI=1S/C13H10Cl2F3N3O3/c1-5-19-21(13(24)20(5)12(17)18)10-3-6(2-8(15)11(22)23)7(14)4-9(10)16/h3-4,8,12H,2H2,1H3,(H,22,23)
SMILES CC1=NN(C(=O)N1C(F)F)c2cc(CC(Cl)C(=O)O)c(Cl)cc2F
IUPAC-Name 2-Chlor-3-[2-chlor-5-[4-(difluormethyl)-3-methyl-5-oxo-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorphenyl]propansäure
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 384.14
Menge 1 mL
Formelmasse 383,0051 g/mol