Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carisoprodol
Artikelnummer. 17221212 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17221212
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466240250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-44-4
Summenformel C12H24N2O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carisoprodol
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: .. Andere Löslichkeiten: Löslich in DMSO, Chloroform, Methanol
Schmelzpunkt 90,0 bis 94,0 °C
Formelmasse 260,33
InChI-Schlüssel OFZCIYFFPZCNJE-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCC(C)(COC(N)=O)COC(=O)NC(C)C
IUPAC-Name 2-[(carbamoyloxy)methyl]-2-methylpentyl N-(propan-2-yl)carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 260.33