Learn More
Carl Zeiss™ ADAPTER TV/C 2/3' 0,63X
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Kamera mit C-Halterung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Anpassung des Mikroskops für die Verwendung mit C-Mount-Standbild- oder Videokameras; 0.63x f/60 mm-Schnittstelle
Zubehör für:
- Stemi 2000 C /CS
- Axiostar
- Axioskop
- AxioImager D1
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kameraadapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kamera mit C-Halterung |
| Erforderliches Zubehör | STEMI™ 2000C/CS, Axiostar™, Axioskop™, AxioImager D1 |