Learn More
Zeiss™ Staubschutzhülle K, LxBxH 300x190x500mm
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Stemi™ Mikroskop
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zubehör für Zeiss Mikroskope
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Staubschutzhaube K |
| Farbe | Blau |
| Abmessungen (L x B x H) | 30 x 19 x 50 cm (11,8 x 7,48 x 19,68 in.) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stemi™ Mikroskop |
| Höhe (angloamerikanisch) | 19,68 in. |
| Höhe (metrisch) | 50 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 11,8 in. |
| Länge (metrisch) | 30 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,48 in. |
| Breite (metrisch) | 19 cm |