Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Mikroskop-Ersatzlampe
Artikelnummer. 11456807
Click to view available options
Typ:
Halogenlampe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11456807
Marke: Zeiss™ 0000000234793
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Carl Zeiss Invetoskop Mikroskopen
  • Halogenlampe
  • 12 V, 35 W
  • Für Invertoskop 40C-Mikroskop
Spezifikation
Typ Halogenlampe
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Invertoskop 40C, Axio Observer.A1, A1m, D1, Z1, Axiovert™ 200, 200M, 200MMAT, 200MAT, 25CA, 40C, 40CFL, 40MAT und 40MAT (W0,8)
Enthält Mikroskop
Spannung 12 V
Wirkleistung 35 w