Learn More
Carl Zeiss™ Linsenreinigungstücher
Beschreibung
Empfohlen für:
- Linsenoberflächen aus unbeschichtetem Glas oder Polycarbonat
- TV- oder Computerdisplays
- Antireflexbeschichtete Linsenoberflächen wie Okulare oder Objektivlinsen
- Spiegelflächen
- Filter aus unbeschichtetem oder beschichtetem Glas oder Polymer
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Linsenreinigungstücher |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung von Mikroskoplinsen und anderen optischen Oberflächen |
| Menge | 500/Packung |