Learn More
Motic™ MICROMETER TEILEN
Artikelnummer. 11732298
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Fadenkreuz-Okular Mikrometer
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11732298 Fadenkreuz-Okular Mikrometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11732298 Lieferant Motic™ Lieferanten-Nr. 1101001401841
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30 €
    47.00 € / 1 Stück
    Sparen 1.30 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für 10 X-Okulare für Mikroskope der Serie BA. Motic™ Mikrometer-Okular mit Fadenkreuz enthält 100 Abstufungen mit jeweils 10 mm
  • 100 Abstufungen in 10 mm
  • 25 mm Durchm.
  • Zur Verwendung mit dem 10X-Okular von Mikroskopen der BA-Serie
Spezifikation
Typ Fadenkreuz-Okular Mikrometer
Beschreibung 100 Teilungen in 10 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikroskop Serie BA
Menge 1 Stück