Learn More
Carl Zeiss™ Staubschutzdeckel für Mikroskope
L x B x H: 30 x 19 x 40 cm
Marke:  Carl Zeiss™ 459300-0000-000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Artikelnummer. 10591144
  • 17.33 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Staubschutzhaube K
40 cm
19 cm
Modelle: Standard, Axiolab™, Stereomikroskope ohne Kameras
30 cm