Learn More
Carl Zeiss™ Staubschutzdeckel für Mikroskope
Artikelnummer. 10052032
Change view
Click to view available options
Typ:
Staubschutzdeckel für Mikroskope
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10052032 Staubschutzdeckel für Mikroskope 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10052032
Marke: Carl Zeiss™ 4593060000000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
(L x T x H): 57.0 x 13.5 x 65.0 cm
Kompatibel mit folgenden Carl Zeiss Mikroskopen:
  • Axio Lab.A1
  • Axio Lab.A1 FL-LED
  • Axio Lab.A1 MAT
  • Axio Lab.A1 Pol
  • Axiolab™
  • Axiostar™
  • Axiostar Plus
  • Axiostar Plus FL
  • Stemi™ 2000
  • Stemi 2000 C
  • STEMI2000 C für KS ELISPOT
  • Stemi 2000 CS
  • Stemi DR 1040
  • Stemi DR 1063
  • Stemi DR 1663
  • Stemi DV 4
  • Stemi SV 11
  • Stemi SV 11 Apo
  • Stemi SV 6
  • Stereo Discoverer.V 12
  • Stereo Discoverer.V 8
Spezifikation
Typ Staubschutzdeckel für Mikroskope
Tiefe (angloamerikanisch) 5,31 in.
Tiefe (metrisch) 13,5 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) AxioLab™.A1, AxioLab™.A1 FL-LED, AxioLab™.A1 MAT, AxioLab™.A1 Pol, Axiolab, Axiostar™, Axiostar™ Plus, Axiostar™ Plus FL, Stemi™
Höhe (angloamerikanisch) 25,5 in.
Höhe (metrisch) 65 cm
Länge (angloamerikanisch) 22,4 in.
Länge (metrisch) 57 cm