Learn More
Carl Zeiss™ Strichplatten für Mikroskopokulare
Artikelnummer. p-154139
Change view
Click to view available options
Typ:
Kreuzstrich-Mikrometer
Netzmikrometer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11872092 Netzmikrometer -
10664533 Kreuzstrich-Mikrometer 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11872092
Marke: Carl Zeiss™ 4740680000000
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zur Verwendung mit Stemi-Mikroskopen
  • Mikroskop-Okular-Retikel
  • Zur Verwendung mit Stemi™ 1000, 2000 und 2000C.
Spezifikation
Typ Netzmikrometer
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Stemi™ 1000, 2000 und 2000C.