Learn More
Carl Zeiss™ Ersatzlampen für Mikroskope und faseroptische Netzteile
Für Carl Zeiss Mikroskope und faseroptische Netzteile
Marke:  Carl Zeiss™ 386108
Artikelnummer. 11892954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.73 €
    13.34 € / 1 Stück
    Sparen 3.39 €
    20% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für die Verwendung mit Carl Zeiss Stereomikroskopen
  • Halogenlampe
Spezifikation
Spezifikation
Halogenlampe
1.5 in.
6 V
Stemi 2000/2000C, Stemi 1000 (halogen illuminator)
38.1 mm
10 w