Learn More
Carprofen USP Verwandte Verbindung A, Mikromol™
Artikelnummer. 17982086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982086 100 mg 100 Milligramm
17951126 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982086 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1484.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Carprofen USP Verwandte Verbindung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
CAS 86-74-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Carbazole
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H9 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 9H-Carbazole, 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091, Carprofen Related Compound A
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
IUPAC-Name 9H-Carbazol
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Menge 100 mg
Formelmasse 167,0735 g/mol