Learn More
Hettich™ Träger für Hettich Rotor-Nr. 1016 und 1137
Artikelnummer. 10307422
Click to view available options
Fassungsvermögen:
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10307422
Marke: Hettich™ 1634
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
  • Träger für Hettich Rotor-Nr. 1016 und 1137
  • Zur Verwendung mit EBA 280/280 S und MIKRO 220/220 R
Spezifikation
Typ Träger für Rotor
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 50 mL
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Max. Schlauchlänge 107 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotor
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1